Merck
400718
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-selenid
About This Item
Lineare Formel:
HgSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Dichte
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Se]=[Hg]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)