Merck
400157
Sigma-Aldrich
Bis-(acetonitril)-molybdän(IV)-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CN)2MoCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
CC#N.CC#N.Cl[Mo](Cl)(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)