Wichtige Dokumente
400106
Thallium(III)-acetat Sesquihydrat
Synonym(e):
Thallic acetate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.46
Beilstein:
3693590
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
Sonstige Hinweise
Hydration may vary slightly
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)