Wichtige Dokumente
400025
2,2-Dichlor-2-phosphonoessigsäuretriethylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?