Wichtige Dokumente
399507
Niobborid
−325 mesh
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NbB2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
InChIKey
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)