Merck
399426
Sigma-Aldrich
Zirkoniumsilicid
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
ZrSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr++].[Si-]#[Si-]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)