Merck
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium-dichromat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10Cr2N4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
126 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
InChIKey
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)