Merck
399078
Sigma-Aldrich
tert.-Butyl-(4-vinylphenyl)-carbonat
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4OCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
98%
Enthält
25 ppm phenothiazine as inhibitor
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable