398756
Ethyl-2-cyano-3-phenyl-2-butenoat, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
136-137 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(C#N)=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H13NO2/c1-3-16-13(15)12(9-14)10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3H2,1-2H3
InChIKey
AJDOTEWSLNGINB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup