Merck
398233
Sigma-Aldrich
Magnesiumhydrogensulfit -Lösung
30 wt. % in H2O
Synonym(e):
Magnesium-hydrogensulfit
About This Item
Lineare Formel:
Mg(HSO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Konzentration
30 wt. % in H2O
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Mg++].OS([O-])=O.OS([O-])=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Hajdáková et al.
Folia microbiologica, 36(6), 578-581 (1991-01-01)
Since diluted magnesium bisulfite waste liquor from a pulp mill after beech wood processing exhibited an inhibitory effect on all the model organisms used in our previous work (Cernáková et al. 1991) and the results of Ames mutagenicity test were