Merck
396761
Sigma-Aldrich
Tris-(isopropylthio)-silan
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHS]3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.55
Beilstein:
1748022
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
130 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)