Merck
395013
Sigma-Aldrich
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChIKey
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)