Merck
394971
Supelco
N,N-Dimethylformamid-diethylacetal
for GC derivatization
Synonym(e):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Diethoxytrimethylamin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
Beilstein:
741889
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for GC derivatization
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
Brechungsindex
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
Sonstige Hinweise
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)