Merck
394270
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrompyrazabol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8B2Br2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
InChIKey
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)