Wichtige Dokumente
393924
Cyclooctanonoxim
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C8H14(=NOH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
bp
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-44 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O\N=C1/CCCCCCC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)