Merck
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)-phenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
InChIKey
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable