Merck
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridiniumbromid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
230-233 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)