Merck
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)