Merck
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octandiol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
Beilstein:
4738501
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES String
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)