391662
(+)-Isopinocampheylamin
95%
Synonym(e):
(1S,2S,3S,5R)-(+)-Isopincampheylamin, (1S,2S,3S,5R)-3-Pinanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]22/D +44°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.481 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1[C@@H](N)C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m0/s1
InChIKey
VPTSZLVPZCTAHZ-KZVJFYERSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter