Merck
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylchinoliniumiodid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)