391468
4-Hydroxypiperidin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
4-Piperidinol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl[H].OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-1-3-6-4-2-5;/h5-7H,1-4H2;1H
InChIKey
VKCORPXOKYDINR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
14C-labeled E4010
PET tracer for imaging brain acetylcholinesterase
Reactant for allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 5
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)