Wichtige Dokumente
391409
5-Methoxybenzofurazan-3-oxid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
InChIKey
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?