Wichtige Dokumente
390895
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure-ethylester Hydrat
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.06 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
SMILES String
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)