Merck
390534
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)-pyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClF3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
159-161 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)