Merck
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethan]-dichloroeisen(II)
96%
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
525.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable