Merck
389285
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithio-dibenzoesäure
technical grade, 85%
Synonym(e):
Diphenyldisulfid-2,2′-dicarbonsäure, Dithiosalicylsäure
About This Item
Lineare Formel:
S2(C6H4CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.36
Beilstein:
2221810
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
287-290 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)