Merck
388998
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzoltricarbonsäure-trihexylester
97%
Synonym(e):
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Lineare Formel:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Dampfdichte
16.2 (vs air)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45.5 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)