388890
Brij® S10
average Mn ~711
Synonym(e):
Polyethylenglykol-octadecylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~711
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
InChIKey
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable