Merck
388580
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-(methylendioxy)-acetophenon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
170-174 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)