Merck
387991
Sigma-Aldrich
Poly-(vinylchlorid-co-vinylacetat-co-maleinsäure)
average Mn ~22,000
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(Cl)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH(CO2H)CH(CO2H)]Z
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Mol-Gew.
average Mn ~22,000
Inhärente Viskosität
0.50(lit.)
Säurezahl
10 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg 74 °C
Dichte
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Warnhinweis
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)