Merck
387576
Sigma-Aldrich
Decanoylchlorid
technical grade, 90%
Synonym(e):
Caprinsäurechlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.71
Beilstein:
507055
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical grade
Dampfdichte
6.57 (vs air)
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChIKey
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)