Merck
387479
Sigma-Aldrich
Anilin-3-sulfonsäure-(N-butylamid)
90%, technical grade
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4SO2NH(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
SMILES String
CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(N)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)