Merck
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyan-2-[3-(5-cyan-1,3-diethyl-2-benzimidazolinyliden)-1-propen-1-yl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-benzimidazoliumbetain Inneres Salz
Dye content ~90 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H32N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, ~90%
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
SMILES String
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)