Merck
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-Chlor-3-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorphenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino]-phenyl]-2-(1-octadecenyl)-succinimid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H46Cl4N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
736.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
129-131 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)