Merck
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamin-N-oxid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)