Merck
381861
Sigma-Aldrich
2(S),3a(R),8a(S)-(+)-8-(Benzolsulfonyl)-hexahydropyrrolo[2,3-b]indol-1,2-dicarbonsäure-dimethylester
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)