Merck
380997
Sigma-Aldrich
Rhenium(VI)-oxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Rhenium trioxide
About This Item
Lineare Formel:
ReO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
InChIKey
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable