Merck
380954
Sigma-Aldrich
(R)-2-Oxo-thiazolidin-4-carbonsäure-ethylester
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.21
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)