Merck
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylen-bis-(tetrahydrothiopheniumchlorid)
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24Cl2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Anwendung
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)