Merck
376655
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-diisooctylester
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 200 °C)
Zusammensetzung
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
Verunreinigungen
≤2% dioctyl phthalate
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food