Merck
376574
Sigma-Aldrich
2-[(3R)-(+)-Tetrahydrofuran-3-yl]-tetrahydro-6H-1,3,6,2-dioxazaborocin
98%
Synonym(e):
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
192-193 °C (lit.)
SMILES String
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)