376388
(R)-(+)-Pulegon
≥90%
Synonym(e):
(+)-Pulegon, (R)-2-Isopropyliden-5-methyl-cyclohexanon, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-on, p-Menth-4(8)-en-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
138 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥90%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +23.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane, a spiroketal
- (R)-(+)-citronellic acid, an intermediate to prepare leucine-d3
- (+)-fawcettidine, a lycopodium alkaloid
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup