Merck
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalen
97%
Synonym(e):
2,5-Diphenyl-[1,2]dithio[1,5-b][1,2]dithiol-7-SIV
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.47
Beilstein:
19419
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)