Merck
373362
Sigma-Aldrich
Platin-Rhodium-Legierung
Rhodium 10 %, wire
Synonym(e):
RhPt47
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
thermocouple grade
Form
wire
wire
Zusammensetzung
Rhodium, 10%
Durchmesser
0.51 mm
SMILES String
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChIKey
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Menge
2 g = 50 cm
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)