Wichtige Dokumente
372587
Dysprosium(III)-fluorid
99.9%
Synonym(e):
Dysprosium fluoride
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
DyF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
Form
solid
SMILES String
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)