Merck
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c][1,2]dithiol-3H,6H-3,6-dithion
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
249-251 °C (lit.)
SMILES String
S=C1SSC2=C1SSC2=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)