Merck
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis-(benzylthio)-benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2S)6C6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
811.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
SMILES String
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)