Merck
367125
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)-propansulfonat
98%
Synonym(e):
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)-propansulfonat, 3-(Stearyl-dimethylammonio)-propansulfonat, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, SB3-18
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.71
Beilstein:
4152035
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
InChIKey
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)