Merck
366080
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClF3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
InChIKey
WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luminescent properties of a new Nd3+-doped complex with two different carboxylic acids and pyridine derivative.
Ye Y-X, et al.
Rare Metals, 32(5), 490-495 (2013)
Synthesis, characterization and luminescence properties of a high quantum efficiency Nd~(3+) organic complex.
Ye Y-X, et al.
Journal of Optoelectronics - Laser / Guang Dian Zi ? Ji Guang, 6, 017-017 (2013)